Få mere at vide
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang
Giver stabil omrøring. Fisherbrand; Oval PTFE rørestang giver optimal turbulens til rundbundede kolber og beholdere.
Brand: Fisherbrand™ 001.635
Beskrivelse
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- Giver fremragende turbulens til rundbundede kolber og beholdere
- Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Hvid | |
Kolber med rund bund | |
16 mm | |
5/Pk. | |
PTFE omrørerstave ovale |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | |
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne | |
PTFE | |
35 mm | |
Oval |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang > Dimensioner (Dia. x L): 16 dia. x 35 mmL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion