Få mere at vide
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Accessory for use with vacuum gel dryers.
Brand: Fisherbrand™ GD-SRO
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Translucent
- Silicone rubber construction
- Allows gels to be visualised during drying process
Tekniske data
Translucent | |
Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System | |
Overlay Sheet | |
Silicone Rubber |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Overlay Sheet >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion