missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spécification
Spécification
Density | 1.02g/mL |
Quantity | 1 L |
Sécurité et traitement

Identifiant produit
- Oxalic acid 0.5 mol/l
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- MIXTURE LIST-Contains : Oxalic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxalic Acid Solution, 0.5M, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu