Få mere at vide
p-tolylacetylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | p-Tolylacetyl chloride |
Farve | Pink (Pink) |
Kogepunkt | 115°C (7.5 mmHg) |
Mængde | 250 mg |
FN nummer | UN3265 |
Følsomhed | Moisture sensitive |
Formel vægt | 168.62 |
Procent renhed | ≥97% |
Fysisk form | Væske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
p-tolylacetylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion