Få mere at vide
Thermo Scientific PA tyndvægsrør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Ultraspeed Centrifuge
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- PA Thinwall Tube, 13,2 mL x 50, til ultrahastighedscentrifuge
Tekniske data
Tekniske data
Type | Tyndvægsrør |
Materiale | Nylon |
Til brug med (udstyr) | Ultraspeed Centrifuge |
Engangs | Genanvendelig |
Volumen | 50 x 13.2 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific PA tyndvægsrør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion