Få mere at vide
Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15489065
compliance-icons compliance-icons
Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489065
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15489065
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H36186.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-05-3
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer291490002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/11/2023 ArtikelnummerH36186.06,H36186.14
Partinummer38749002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerH36186.06,H36186.14
Partinummer10226156 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerH36186.06,H36186.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned,A305060-5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lead
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5, Thermo Scientific Chemicals >