Få mere at vide
Palladium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.95+% (metals basis)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Palladium foil |
Navn note | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Mængde | 25 x 25 mm |
Lugt | Odorless |
Vægt | ≈3.8g/25x25mm |
Form | Foil |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
Procent renhed | ≥99.95% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Palladium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.95+% (metals basis) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion