Få mere at vide
Palladium(II) chloride, Premion™, 99.999% (metals basis), Pd 59.5% min
Artikelnummer. 11354738
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Palladium(II)chlorid bruges til at fjerne pletterne i rustfrit stål. Dets løsninger bruges til at teste rustfrit ståls korrosionsbestandighed. Det bruges i kuliltedetektorer. Det bruges også til kosmetisk tatovering af leukomer i hornhinden og til fremstilling af palladium(II)iodid ved at reagere med kaliumiodid. Det er involveret i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det bruges som katalysator til carbonylering af organiske tellurider og deaminering af phenethylaminer til phenylsubstituerede pyrroler med kobber(I) som co-katalysator. Det spiller en vigtig rolle i hydrodimeriseringen af butadien til dannelse af octa-2,7-dien-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) chloride
Smeltepunkt 675°C (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,6990
Opløselighedsinformation Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC navn dichlorpalladium
Formel vægt 177.31
Procent renhed 99.999%
Grad Premion™
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 59.5% min
Lugt Odorless
Tæthed 4.0 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Palladium(II) chloride, Premion™, 99.999% (metals basis), Pd 59.5% min >