Få mere at vide
Gibco™ PBS tabletter
Description
Fosfatpufret saltvand (PBS) er en afbalanceret saltformulering, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. PBS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Hver 5 g Gibco™ PBS-tabletten skal opløses i 500 ml destilleret vand. pH vil være 7,45 og kræver ingen justering.
Vi tilbyder en række af Gibco™ PBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Disse PBS-tabletter fremstilles som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Red
Den komplette formulering er tilgængelig.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 7.45 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 100 tabletter |
| Inkluderer | Ingen phenolrødt |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |