Få mere at vide
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Rotor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- PC Oak Ridge Tube, 75 mL x 6, 39 x 107 mm, til T-647.5 Ultraspeed Rotor
Tekniske data
Tekniske data
Type | Oak Ridge rør |
Materiale | Polycarbonat |
Til brug med (udstyr) | Rotor |
Engangs | Genanvendelig |
Volumen | 6 x 75 mL |
Oversigt | Oak Ridge Tube til T-647.5 Ultraspeed Rotor |
Rørstørrelse | 39 x 107 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion