Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, lilla
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Standarden Thermo Scientific 384-brønds plade, lilla, er kompatibel med størstedelen af 384 blok PCR og sekventeringsinstrumenter. Den har en maksimal brøndvolumen på 40μ L og et arbejdsvolumen på 25μ L. Denne 384-brønds plade er kompatibel med alle større 384 blok termiske cyklere, og den har et afskåret hjørne ved A24-lokationen.
Standardens højdepunkter Thermo Scientific 384-brønds plade
- Fuldt skørt til brug med automatiserede systemer
- Lilla farve for at hjælpe med prøvesporing
- Kompatibel med alle førende 384 blok termiske cyklere
- 40μ L maksimal brøndvolumen, 25μ L arbejdsvolumen
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
- Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
- Afskåret hjørne: A24
Applikationer
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Farve | Lilla |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 40μ l |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25μ L |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, lilla >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion