Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, gul
Artikelnummer. 10082243
50 plader, Pakke med 50
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Standarden Thermo Scientific 384-brønds plade, gul, er kompatibel med størstedelen af 384 blok PCR og sekventeringsinstrumenter.
Standarden Thermo Scientific 384-brønds plade, gul, er kompatibel med størstedelen af 384 blok PCR og sekventeringsinstrumenter. Den har en maksimal brøndvolumen på 40μ L og et arbejdsvolumen på 25μ L. Denne 384-brønds plade er kompatibel med alle større 384 blok termiske cyklere, og den har et afskåret hjørne ved A24-lokationen.
Standardens højdepunkter Thermo Scientific 384-brønds plade
  • Fuldt skørt til brug med automatiserede systemer
  • Gul farve for at hjælpe med prøvesporing
  • Kompatibel med alle førende 384 blok termiske cyklere
  • 40μ L maksimal brøndvolumen, 25μ L arbejdsvolumen
  • Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
  • Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
  • Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
  • Afskåret hjørne: A24
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Farve Gul
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 25μ L
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Standard
Kantet Ja
Produkttitel
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, gul >