Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser
Sikre pålidelige højtryksforbindelser med biokompatibel Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser.
Brand:  Thermo Scientific™ P-727
490.22 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10392975
  • 493.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser. Materialet er biokompatibelt til en lang række anvendelser.
  • Absolut nul eller lav dødvolumen formater
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
T-shirt
PEEK Tee;< 0,57 uL Swept Volume
Slanger
0,02 tommer.
12.45 mm
27.43 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser > PEEK Tee; 0,020 tommer. Gennem Hul; <0,57 μL Swept Volume
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.