Få mere at vide
Perfluortributylamin, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499416
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluortributylamin anvendes i elektroniske applikationer, dvs. væskeindbrænding, testning og dampfaseloddeprocesser. Det fungerer som en indikatorvæske til at kontrollere lækagen og varmeoverførselsvæsken til termisk choktestning. Det er en aktiv komponent i fluosol, som er en erstatning for kunstigt blod og fluorinerte kølevæsker. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til smøring af computerdiskdrev. Ud over dette bruges det som et kalibreringskemikalie i gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluortributylamin anvendes i elektroniske applikationer, dvs. væskeindbrænding, testning og dampfaseloddeprocesser. Det fungerer som en indikatorvæske til at kontrollere lækagen og varmeoverførselsvæsken til termisk choktestning. Det er en aktiv komponent i fluosol, som er en erstatning for kunstigt blod og fluorinerte kølevæsker. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til smøring af computerdiskdrev. Ud over dette bruges det som et kalibreringskemikalie i gaskromatografi.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, cyclohexan, ethylether, ethylacetat, heptan, carbontetrachlorid og petroleumsether. Ikke blandbar med vand, methanol, toluen, isopropylalkohol, benzen og acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med pulveriserede metaller og alkalimetaller.
Kemiske identifikatorer
CAS 311-89-7
Molekylær formel C12F27N
Molekylvægt (g/mol) 671.096
MDL nummer MFCD00000436
InChI nøgle RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorotributylamine
Navn note Mass Spec Standard
Smeltepunkt -52°C
Tæthed 1.88
Kogepunkt 177°C to 180°C
Brydningsindeks 1.289
Mængde 1 g
Beilstein 1813883
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formel vægt 671.1
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Perfluortributylamin, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals >