Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7558-80-7 |
| Koncentration | 0,5 M bufferopløsning. |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.976 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| X03L023 | Analysecertifikat | 05/10/2025 | J61086.AK, J61086.AP |
| N05K025 | Analysecertifikat | 16/02/2024 | J61086.AK, J61086.AP |
| Y14J013 | Analysecertifikat | 28/12/2023 | J61086.AK, J61086.AP |
| X20J016 | Analysecertifikat | 07/11/2023 | J61086.AK, J61086.AP |
| Z09I047 | Analysecertifikat | 11/01/2023 |