Få mere at vide
Phosphorus(V) bromide, 95% Artikelnummer.: 11400667
Phosphorus(V) bromide, 95%
Artikelnummer. p-7026474
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11400667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22481.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
Fosfor(V)bromid, bruges i organisk kemi til at omdanne carboxylsyrer til acylbromider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Fosfor(V)-bromid
, bruges i organisk kemi til at omdanne carboxylsyrer til acylbromider.
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-69-7
Molekylær formel Br5P
Molekylvægt (g/mol) 430.494
MDL nummer MFCD00011437
InChI nøgle QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC navn pentabrom-$l^{5}-phosphan
SMIL P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 105°C to 107°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) bromide
Smeltepunkt ∽105°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN2691
Beilstein 3903332
Merck Index 14,7350
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 430.5
Procent renhed 95%
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphorus pentabromide
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Phosphorus(V) bromide, 95% >