Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin agarose
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose er agaroseharpiks med perler af høj kvalitet til biotinaffinitetsprocedurer.
Yderligere information og online bestilling
Avidin er et tetramert glycoprotein rig på tryptofan, der er til stede i hønseæggehvide og fuglevæv, og avidin er meget modstandsdygtig over for denaturering af syrer eller proteolytiske enzymer. Avidin Agarose Resin består af oprenset avidin, der er blevet immobiliseret til tværbundet 6% perleformet agarose. Den resulterende affinitetsstøtte er lækagebestandig, stabil ved pH fra 2 til 11 og ideel til tyngdekraftsflow og lavhastighedscentrifugering.
Højdepunkter:
- Immobiliseret ligand er oprenset avidin fra kyllingeæggehvider
- Støtte er tværbundet 6% perleformet agaroseharpiks (agaroseperler)
- Leveres som en stabil vandig opslæmning eller færdigpakkede kolonner
- Binder frit biotin og biotinylerede molekyler med høj affinitet
Anbefalet til:
Binding af biotinyleret anti-transferrin fra serum; Binding af biotinylpeptider og eluering med en SDS/urea-opløsning; Hybridisering af biotinyleret RNA til dets komplementære DNA og binding til immobiliseret avidin med efterfølgende eluering af det enkeltstrengede DNA; Oprensning af dobbeltstrenget DNA
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 20μ g biotinbinding pr. ml harpiks |
Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
Produktlinje | Pierce™ |
Mængde | 5 mL |
Mål | Biotin-mærket molekyle |
Type | Agarose |
Stationær fase | Avidin |
Format | Flaske |
Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |