Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylerede proteiner omfatter biotin-mærket peberrodsperoxidase (B-HRP), alkalisk phosphatase (B-AP) og fluorescein (B-FITC) til brug som kontroller eller signalamplifikation i IHC via avidin-biotin kompleks (ABC) teknikker.
Højdepunkter:
Biotinylerede enzymer– biotin-mærket peberrodsperoxidase (B-HRP), alkalisk phosphatase (B-AP) og beta-galactosidase (B-bGal) til brug i avidin-biotin kompleks (ABC) farvning
Biotinyleret FITC– amplificere fluoresceinsignalet fra biotinylerede primære antistoffer ved at bruge avidin eller streptavidin plus biotinyleret fluorescein (B-FITC)
Biotinylerede kontroller– brug biotinyleret bovint serumalbumin (B-BSA) eller et af disse molekyler som positive kontroller i biotin-kvantificeringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
Konjugeret | Biotin |
Oversigt | Pierce Biotin |
Mængde | 1 g |
Indhold og opbevaring | Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys. |
Reaktiv del | Carboxylsyre |
Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid), vand, DMF (dimethylformamid) |
Form | Pulver |
Produktlinje | Pierce™ |
Produkttype | Biotin (ukonjugeret) |
Etiket eller farvestof | Biotin & Analog |