Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western sæt, SuperSignal™ Vest Pico , Mus Artikelnummer.: 10369024
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western sæt, SuperSignal™ Vest Pico , Mus
Artikelnummer. p-9053009 Shop alle Thermo Scientific produkter
800 mL, 1 sæt
Mængde:
200 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10369024
Brand: Thermo Scientific™ 35060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til påvisning på picogramniveau og Western blot-udvikling mindre end 1 time efter geloverførsel.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Vest Pico Substratet indeholder optimerede reagenser og protokol, der tillader picogram-detektionsniveauer og forkorter typisk Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter geloverførslen.
Disse Fast Western Blot Kits kræver minimal praktisk tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western Blot med SuperSignal Vest Pico Kemiluminescerende substrat. Sættene indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at fuldføre et Western blot, der undersøges med enten et primært muse- eller kaninantistof. Ligesom andre Western blotting-metoder, inkluderet SuperSignal Vest Pico Substrat producerer et kemiluminescerende signal, der kan detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede blots kan eksponeres gentagne gange og strippes for det primære antistof og genproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtig– picogram niveauer af detektion i cirka en time
  • Bekvem– ingen dyr hardware eller vakuum påkrævet; ingen tilstopningsproblemer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Økonomisk– ingen yderligere forbrugsstoffer eller ekstra udstyr at købe
  • Stabil– alle kitkomponenter er stabile i et år opbevaret ved 4 °C
  • Let– komplette kits indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at blokere, sondere og udvikle en skamplet med ethvert standard primært muse- eller kaninantistof
Kompatibel med:
Pierce membraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Gendan Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Gennembore™ , SuperSignal™
Mængde 800 mL
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Mus
Følsomhed Picogram-niveau
Tilstrækkelig til 20 Mini Blots
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 20 mini blots probet med primære museantistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 400 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 200 ml
• Fast Western Mouse-optimeret HRP-reagens, Pico 20 ml
• SuperSignal Vest Pico Luminol/Enhancer-opløsning, 100 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 100 mL
Opbevar kit ved 4 °C.
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZI395606 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2024 Artikelnummer35060
PartinummerZC388315 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/03/2024 Artikelnummer35060
PartinummerYJ388209 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/11/2023 Artikelnummer35060
PartinummerYJ374884 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/11/2023 Artikelnummer35060
PartinummerYD366984 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/05/2023 Artikelnummer35060
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western sæt, SuperSignal™ Vest Pico , Mus >