Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleinsyreanhydridaktiverede plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce maleinsyreanhydrid-aktiverede plader er nyttige til immobilisering af peptider og andre ligander, der ikke overtrækker effektivt ved passiv adsorption. Reaktion af maleinsyreanhydridgrupperne med primære aminer (–NH2 ) resulterer i dannelse af amidbindinger, der er stabile ved neutral pH og derover. Sure forhold hydrolyserer bindingen; derfor udføres belægningsreaktioner bedst ved pH 8 til 9, og de reagerede plader anvendes bedst ved pH større end 7 for ELISA og andre metoder.
Disse Thermo Scientific Pierce Maleinsyreanhydridaktiverede 96-brønds plader er klare 96-brønds plader, der tillader binding af aminholdige peptider og andre molekyler til mikropladebrønde til brug i bindingsassays.
Funktioner af maleinsyreanhydridaktiverede plader:
• Reagerer spontant med primære aminer
• En direkte, enkel tilgang til kovalent at binde molekyler til brøndoverfladen af en EIA plade
• Maleinsyreanhydrid bevarer sin integritet og tilgængelighed til kobling i flere måneder under tørre, stuetemperaturforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standard kapacitet, kovalent |
| Format | Strip plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevar tallerkener ved stuetemperatur ved modtagelsen. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Maleinsyreanhydrid |
| Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.