Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidanalysereagens C
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detekter og mål hydrogenperoxidniveauer i biologiske prøver ved hjælp af et jern- og xylenolorange-reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitative peroxidanalysesæt.
I disse analyser omdanner hydroperoxider Fe2+ til Fe3+ ved sur pH. Med den vandig kompatible formulering reagerer peroxid først med sorbitol og omdanner det til et peroxylradikal, som igen initierer Fe2+ oxidation til Fe3+. I den lipidkompatible formulering omdanner peroxidet Fe2+ til Fe3+ direkte. I en svovlsyreopløsning kompleksbinder Fe3+ med det xylenolorange (XO) farvestof for at give et lilla produkt med et absorbansmaksimum ved 560 nm. Peroxidniveauer i testprøver kan bestemmes ved beregning ud fra den kendte ekstinktionskoefficient for XO-Fe-komplekset eller ved henvisning til en standardkurve fremstillet med hydrogenperoxidopløsning.
Højdepunkter:
Peroxider– registrerer og måler niveauer af hydrogenperoxid (H2O2) i biologiske og andre væskeprøver
Bekvem– ingen proprietære reagenser involveret, men de brugsklare kits fjerner variabiliteten, besværligheden og ekstra omkostninger ved selv at formulere reagenserne
Alsidig– kvantificering ved beregning ud fra ekstinktionskoefficienten eller ved reference til en standardkurve gør det nemt at tilpasse metoden til en række prøvetyper og testformål
To formuleringer– vælg det vandige-kompatible kit for maksimal følsomhed med ikke-lipidprøver; vælg det lipidkompatible kit for at få de bedste resultater med lipidholdige prøver
Anbefalet til:
Generel måling af hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) i proteinprøver; Kvantificering af peroxider i vaskemidler; Vurdering af virkningerne af peroxider på cellulær aktivitet; Bestemmelse af proteinglykering; Måling af peroxidophobning i lipider
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C. |
Oversigt | Pierce Peroxide Assay Reagens C |
Assay | Peroxidanalysereagens C |
Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
Produktlinje | Pierce™ |
Produkttype | Kvantitativ peroxidanalyse |
Specificitet | Ikke målspecifik |
Til brug med (applikation) | Opløsningsbaseret detektion, absorption |
Til brug med (udstyr) | Spektrofotometer, mikropladelæser |
Mængde | 25 mL |