Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ Vest Dura , Mus Artikelnummer.: 11873845
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ Vest Dura , Mus
Artikelnummer. 11873845 Shop alle Thermo Scientific produkter
400 mL, 1 sæt
Mængde:
400 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 11873845
Brand: Thermo Scientific™ 35070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til påvisning på femtogramniveau og Western blot-udvikling mindre end 1 time efter geloverførsel.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Vest Dura Substratet indeholder optimerede reagenser og protokol, der tillader femtogram påvisningsniveauer og forkorter typisk Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter geloverførslen.
Fast Western Blot Kit-protokollen er en hurtig og effektiv metode til at udvikle Western blots uden behov for at købe dyre instrumenter og forbrugsvarer, der kræves af andre hurtige Western blotting-systemer. Disse komplette Pierce Fast Western Blot Kits kræver minimal praktisk tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western Blot med SuperSignal Vest Dura Kemiluminescerende substrat. Ligesom andre Western blotting-metoder, inkluderet SuperSignal Vest Dura Substrat producerer et kemiluminescerende signal, der kan detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede blots kan eksponeres gentagne gange og strippes for det primære antistof og genproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtig– femtogram påvisningsniveauer i cirka en time
  • Bekvem– ingen dyr hardware eller vakuum påkrævet; ingen tilstopningsproblemer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Økonomisk– ingen yderligere forbrugsstoffer eller ekstra udstyr at købe
  • Stabil– alle kitkomponenter er stabile i et år opbevaret ved 4 °C
  • Let– komplette kits indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at blokere, sondere og udvikle en skamplet med ethvert standard primært muse- eller kaninantistof
Kompatibel med:
Pierce membraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Gendan Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Vest Dura Underlag, mus
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Gennembore™ , SuperSignal™
Mængde 400 mL
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Mus
Følsomhed Femtogram-niveau
Tilstrækkelig til 10 western blots (800 sq. cm membran)
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 mini blots probet med primære museantistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 200 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 100 ml
• Fast Western Mouse-optimeret HRP-reagens, Dura 10 ml
• SuperSignal Vest Dura Luminol/Enhancer-opløsning, 50 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 50 mL
Opbevar kit ved 4 °C.
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerYD365631 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/05/2023 Artikelnummer35070
PartinummerXH359502 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/08/2022 Artikelnummer35070
PartinummerWG310993 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/07/2021 Artikelnummer35070
PartinummerVG295916 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/07/2020 Artikelnummer35070
PartinummerUH291945 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/08/2019 Artikelnummer35070
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ Vest Dura , Mus >