Få mere at vide
Epredia™ Plast skydekasser
Artikelnummer. 12648336 Shop alle Epredia produkter
Blå, 25, Hver
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Red
White
Slidekapacitet:
25
50
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Opbevar mange dias på lidt plads med disse holdbare æsker.
  • Holdbar ABS-plastikkonstruktion og indvendig korkbeklædning beskytter glid
  • Opbevar og beskyt 25, 50 eller 100 objektglas
  • Indekskort passer i låget til at optage diastitler
  • Nummererede åbninger på kassen svarer til lågindekset for at opretholde organisationen
  • Låg adskilt fra 25- og 50-slide-bokse for nem opbevaring og genfinding
  • Fås i rød, hvid eller blå for farvekodning eller æstetisk præference
  • 50-skyder boks åbner og lukker ved hjælp af en plastiklås; 100-skyder æske har et hængslet låg med metallås
Dimensioner (lukket)
25-Slide Box: 5,5in.x 3,375in.x 1,25in. (9.5x 8.3x 3,8 cm)
50-Slide Box: 8,25in.x 3,375in.x 1,25in. (21x 8.5x 3 cm)
100-Slide Box: 8,25in. x 6,375in. x 1,25in. (21 x 16 x 3 cm)
Bemærk venligst: Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slidekapacitet 25
Farve Blå
Oversigt 25 dias boks; Blå
Enheden holder 25, 48, 50 dias
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 3,375 x 1,25 tommer. (9,5 x 8,3 x 3,8 cm)
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.8 cm
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 9.5 cm
Materiale ABS-plast
Bredde (engelsk) 3.375 tommer.
Bredde (metrisk) 8.3 cm
Produkttitel
Epredia™ Plast skydekasser >