Få mere at vide
Micronova™ Plastskraber
Disse holdbart konstruerede gummiskraber er lavet med en polypropylenramme og et valg af enten massiv gummi eller dobbelt skumblade til brug i vaske- og produktionsområder. Designet med en ACME gevindtilslutning til brug med de fleste gevindskårne plastikhåndtag.
Brand:  Micronova™ SQDB-24
538.03 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13147606
  • 605.00 DKK / Hver
Everyday Lab Essentials
Brug rabatkode 24132 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
De Micronova Plastskraber rengør nemt glatte eller ujævne overflader og minimerer forureningsområder ved at reducere snavs og bakterievækst. Designet til brug med STAH eller STAEH serie plasthåndtag. Fås i en række forskellige farver.
  • Slidstærkt konstruerede gummiskraber af polypropylen
  • Vælg mellem klinger i massiv gummi eller dobbelt skum
  • Fremragende til brug på glatte overflader og ujævne gulvoverflader
  • Forhindrer farlige gnister ved oprensning af brændbare væsker
  • Fås i 18 og 24 tommer (45 og 60 cm) bredder
  • Brug med STAH eller STAEH håndtag for en sikker pasform
  • Vil ikke ruste
Tekniske data
Tekniske data
Squeegee, ACME gevindende
Opbevares køligt, tørt, når det ikke er i brug.
Genanvendelig
STA-seriens plastikhåndtag
1,5 tommer
Blå
61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tommer)
Rabber til gulve, vægge og vinduer
Skumblad, polypropylenramme
3.8 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Plastskraber > Gubbe, skumplastblad, ACME gevindende, blå 24 tommer.