Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik fås i forskellige kombinationer af elektrodestik, instrumentstik og kabellængde.
Brand: SI Analytics™ 285120028
368.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
- Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
- Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
Tekniske data
Coaxial Electrode Plug | |
K2X | |
2m koaksialkabel, fri ende | |
2 m |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik > Længde Metrisk Kabel: 2m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion