Få mere at vide
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Brand:  Thermo Scientific™ 038678.KT
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Angle: 15 deg.
47.6 mL
35.56mm
POCO
Top OD: 56.18mm
POCO Crucible
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995% > 99.995%; Capacity: 47.6mL; Top OD: 56.18mm; Height: 35.56mm; Wall Thickness: 2.36mm; Angle: 15 deg.; Each