Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 1000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752621
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 1000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, Plastflaske, 1kg
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10752621
Brand: Thermo Scientific Acros 192250010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Hvid
Navn note Average M.W. 1000
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Smeltepunkt 35.0°C to 40.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Opløselighedsinformation Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Mængde 1 kg
Formel vægt 1000
Flammepunkt >260°C
Hydroxylværdi 107 to 118mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Viskositet 24-29 mPa.s (20°C)
Vand 0.5% max. (K.F.)
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 1000, Thermo Scientific Chemicals >