Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 6000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, Plastflaske, 1kg
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Hvid
Fysisk form Hvide flager eller pulver
Smeltepunkt 55.0°C to 60.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Opløselighedsinformation Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Mængde 1 kg
Formel vægt 6000
Hydroxylværdi 17 to 20mg KOH/g
Emballage Plastflaske
Viskositet 220-262 mPa.s (20°C)
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 6000, Thermo Scientific Chemicals >