Learn More
Quickfit™ Polyacetal Joint Clips
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
Brand:  Quickfit™ KC10
361.95 DKK valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10488960
  • 381.00 DKK / Pack of 10
Estimated Shipment: 30-07-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
  • Effortless attachment and removal of clips
  • Reduces the need for traditional clamping
  • Withstands temperatures up to 80°C
  • Color coded sizes for quick identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Pk.
Polyacetal
Joint Size 10/19
Joint Clamp
Glassware with conical joints
Mint
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Quickfit™ Polyacetal Joint Clips > Keck, No. 10; Color: Green
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado