Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 400-10 glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
Mængde | 50 Pk. |
Type | Glasplade |
Tykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
Dimensioner (L x B) | 10 x 20 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 400-10 glasplader >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion