Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G polyester plader Artikelnummer.: 10709182
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G polyester plader
Artikelnummer. p-8012391 Shop alle Macherey-Nagel produkter
20 x 20 cm, Pakke med 25
Dimensioner (L x B):
2.5 x 7.5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10709182
Brand: Macherey-Nagel™ 805013
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel Polygram SIL G polyesterplader, dimensioner: 40 x 20 cm, Porestørrelse: 60 A, Porevolumen: 0,75 mL/g, Antal: 25 Pakke, Tykkelse: 0,2 mm
Tekniske data
Bagside materiale Polyester
Materiale Umodificeret silicagel (SiOH)
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25/Pk.
Type Polyester plade
Porevolumen 0.75 mL/g
Sorbent Umodificeret silicagel (SiOH)
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G polyester plader >