Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers on Polygram™ polyester sheets
Separate non-volatile mixtures with unmodified standard silica layers for TLC (Thin-Layer Chromatography). Standard SIL G silica layers on Polygram™ polyester sheets come in a variety of sizes. Select fluorescent indicator and choose from a variety of pack sizes.
307.00 DKK - 2020.00 DKK
Specifications
Pore Size 60 Å
Type Polyester Sheet
Fluorescent Indicator UV254
Pore Volume 0.75 mL/g
Thickness (Metric) 0.2 mm
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Dimensions (L x W) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Dimensions (L x W) Price Quantity & Availability  
10441193
View Documents
Macherey-Nagel™
805023
20 x 20 cm
1130.00 DKK
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Add to basket
10364501
View Documents
Macherey-Nagel™
805021
4 x 8 cm
307.00 DKK
Pack of 50
Estimated Shipment: 14-05-2025
to see stock.
Add to basket
10515751
View Documents
Macherey-Nagel™
805017
500 x 20 cm
1075.00 DKK
1 roll
In Stock
to see stock.
Add to basket
10640493
View Documents
Macherey-Nagel™
805022
5 x 20 cm
615.00 DKK
Pack of 50
In Stock
to see stock.
Add to basket
12864491
View Documents
Macherey-Nagel™
805901
2.5 x 7.5 cm
1135.00 DKK
Pack of 200
In Stock
to see stock.
Add to basket
10516721
View Documents
Macherey-Nagel™
805024
40 x 20 cm
2020.00 DKK
Each
In Stock
to see stock.
Add to basket
Description
Show More
Specifications
Specifications
60 Å
UV254
0.2 mm
Polyester Sheet
0.75 mL/g
Videos
SDS
Documents
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers on Polygram™ polyester sheets
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato