Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med udvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1.2 mL
2.0 mL
3.0 mL
4.0 mL
5.0 mL
Gradueringer:
Op til 1 ml
Op til 1,8 ml
Op til 3,0 ml
Op til 3,6 ml
Op til 4,5 ml
Højde (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
- PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
- Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
- Temperaturstabilitet til -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
- γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
- Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Kapacitet (metrisk) | 1.2 mL |
Bund form | Runde (selvstående) |
Materiale | Polypropylen |
Trådstil | Udseende |
Gradueringer | Op til 1 ml |
Inkluderer | Skruelåg |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
230127363 | Analysecertifikat | 04/04/2025 | 114830 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Kryotuber, PP, med udvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion