Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske T-stik af polypropylen
Fremstillet af polypropylen for høj termisk modstand. Buerkle™ Cylindriske T-forbindelser af polypropylen modstår temperaturer op til 135 °C.
Brand: Buerkle™ 8705-0008
60.43 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Cylindrisk tværvinkelslangetilslutning- Polypropylen
- Autoklaverbar til 121 °C
- Velegnet til fødevarer
- Fås i en lang række diametre til forskellige slangestørrelser
Tekniske data
EU fødevarer, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Pk.; 20/Skala | |
Cylindrisk T | |
135 °C |
Autoklaverbar | |
7 til 9 mm slange | |
Op til °135 C Temperaturbestandig | |
Klarhed | |
T-stik |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Cylindriske T-stik af polypropylen > For diameter: 7 til 9 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion