Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen
Disse unikke holdere er perfekte til at holde runde og tilspidsede bundkolber oprejst.
189.00 DKK - 363.58 DKK
Tekniske data
Produkttype Flaskeholder
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Holder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Holder Pris Antal & tilgængelighed  
10406162
Dokumentvisning
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2010
Rundbundet kolbe (250 ml)
360.00 DKK
Pakke med 3
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
11392184
Dokumentvisning
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2012
Rundbundet kolbe (500 ml)
363.58 DKK
Pakke med 3
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
11352184
Dokumentvisning
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2000
Round Bottom Flask (10 mL)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11362184
Dokumentvisning
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2002
Round Bottom Flask (25 mL)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Indvendig væg har en let tilspidsning til den åbne bund; gør det muligt for en række forskellige kolbeformer og størrelser at passe ind i en holder
  • Bred bund holder kolberne stabile
  • Sideslidser kan bruges som skuevinduer
  • Støbt af polypropylen plast; holdbar og nem at rengøre
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
Flaskeholder
Rød
121 °C
Autoklaverbar
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbeholder af polypropylen