Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand:  Brady™ 817207
111.06 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15634387
  • 115.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polypropylen
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010
Polypropylen
Indendørs og udendørs
1.501 mm
-40 °C til 120 °C
Global
PIC F003-250x250-PP-CRD/1
1 stk.
250 mm
250 mm
Firkant
Hvid på rød
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Brandstige > W x H: 250 x 250 mm