Få mere at vide
BRAND™ Polypropylene Measuring Pipettes
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Polypropylene construction, type 3 plastic
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Subdivisions: 0.1mL
- Supplied in packs of 12
- Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits
- Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Not Autoclavable |
Kalibreret | Yes |
Kalibrering | To Deliver |
Materiale | Polypropylene |
Uddannet | Yes |
Gradueringsfarve | Blue |
Gradueringer | 0.1 mL |
Gradueringstype | Printed |
Mængde | 12/Pk. |
Volumen (metrisk) | 10 mL |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Polypropylene Measuring Pipettes >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion