Få mere at vide
Vitlab™ Sko af polypropylen
Brug disse korrosionsbestandige scoops til anvendelser i fødevareindustrien. VITLAB™ Polypropylen-scoops er lettere end metal, buler ikke og har god kemisk resistens. Også velegnet som vejeske.
Brand: Vitlab™ 39894
Beskrivelse
- Hvid polypropylen scoop
- Med præcisionsformet fyldkant og komfortabelt, stabilt håndtag
- Letlæselige volumenmængder på oversiden af håndtaget
Tekniske data
Måleske | |
500 mL | |
Til kontakt med fødevarer |
Polypropylen | |
Hvid | |
315 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vitlab™ Sko af polypropylen > Antal: 6/Pk.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion