Få mere at vide
BRAND™ Lige røradaptere
Artikelnummer. 11858321 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med:
3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID
3 til 5 mm indvendig diameter og 9 til 13 mm indvendig diameter
6 til 10 mm ID og 9 til 13 mm ID
Samlet længde (metrisk):
55 mm
59 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Samlet længde (metrisk) unitSize
11858321 3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID 55 mm Pakke med 10
11878321 3 til 5 mm indvendig diameter og 9 til 13 mm indvendig diameter 55 mm Pakke med 10
11868321 6 til 10 mm ID og 9 til 13 mm ID 59 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11858321 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 152605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Lige røradaptere forbinder rør med forskellige diametre.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Forbinder rør med forskellige diametre
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Samlet længde (metrisk) 55 mm
Til brug med 3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID
Til brug med (applikation) Forbindelsesrør med forskellige indvendige diametre
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form Lige
Farve Gennemskinnelig