Få mere at vide
Descrizione
- Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen
- Kantet til at passe til en række forskellige rørdiametre
- Lige form
- Autoklaverbar
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (metrisk) | 55 mm |
| Til brug med | 6 til 10 mm slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Form | Lige |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Lige rørforbindelse |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?