Learn More
Ratiolab™ Urinbæger af polypropylen
Product Code. p-8013984
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
10369182 125 ml
15187073 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10369182 Supplier Ratiolab™ Supplier No. 5921182
Only null left
Add to basket
Add to basket
Saml urinprøver i disse bægre. Ratiolab™ Polypropylen-urinbæger er ideelle til prøveudtagning, transport og opbevaring af faste, pastaagtige og flydende prøver.
  • Fås i polypropylen (PP) eller polystyren (PS)
  • Praktiske bægre og flasker til flere formål
  • Ideel til den kliniske rutine
  • Med rød skruelåg
  • Leveres i ikke-steril eller steril, individuelt pakket
Specifications
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 500 Pk.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Produkttype Urinbæger