Få mere at vide
Kartell™ Spektrofometrikuvetter
Fremstillet med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA for klar og skarp optisk vej med indikation af optisk vejretning. Kartell™ Spektrofometrikuvetter er ideelle til spektrofotometriapplikationer.
Brand: Kartell™ 0196000
Beskrivelse
Fremstillet med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA for klar og skarp optisk vej med indikation af optisk vejretning. Kartell™ Spektrofometrikuvetter er ideelle til spektrofotometriapplikationer.
- Udstyret med optisk bearbejdede vægge (optiske flader) for at sikre optimal gennemsigtighed langs spektralfeltet
- Polystrene område: 340nm til 800nm
- UV-område: 280 til 800 nm
- Vejlængde: 10 mm
- Kompatibel med de fleste spektrofotometre og fotometre på markedet
- Absorptionsændringer: inden for± 1 % interval
- 4-optiske flader kan bruges til spektrofluorimetriteknikker
- CE-mærket--IVD godkendt
Tekniske data
Kuvette | |
Engangsbrug | |
Polystyren | |
CE-IVD | |
10 mm | |
45 mm | |
12 mm |
4-klare ansigter | |
4.5 mL | |
12mm | |
100 pakke | |
340 til 800 nm | |
Spektrofotometri | |
Spektrofotometri |