Få mere at vide
Masterflex™ Polysulfon flowmålere til vand
4975.00 DKK - 5995.00 DKK
Tekniske data
Type | Variabelt område flowmåler |
---|---|
Nøjagtighed | ±3 % (fuld skala) |
Flydemateriale | Rustfrit stål (316) |
Trykvurdering | 150 psig |
Forbindelser | 1 tomme NPT (F) |
Artikelnummer | Brand | Vandgennemstrømningshastighed | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Vandgennemstrømningshastighed | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11769918
|
Masterflex™
32472-02 |
12 til 115 LPM |
5685.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11779918
|
Masterflex™
32472-03 |
15 til 155 LPM |
5995.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11749918
|
Masterflex™
32472-00 |
3 til 38 LPM |
4975.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11759918
|
Masterflex™
32472-01 |
7,5 til 75 LPM |
5150.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Tekniske data
Variabelt område flowmåler | |
Rustfrit stål (316) | |
1 tomme NPT (F) | |
370 mm |
±3 % (fuld skala) | |
150 psig | |
Standard-, højkapacitets- eller ultrarene in-line flowmålere | |
100 °C |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Polysulfon flowmålere til vand