Få mere at vide
BRAND™ Eksikkatorplade af porcelæn
Porcelænskonstruktion. Kan bruges med enten glas- eller plasteksikatorer.
600.00 DKK - 1390.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Eksikkatorplade |
---|---|
nr. pr. pakke | 1 hver |
Materiale | Porcelæn |
Til brug med (udstyr) | Til ekssikkatorer |
Inkluderer | Reservedele og tilbehør |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Udvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Udvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10589151
|
BRAND™
65965 |
140 mm |
600.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10019710
|
BRAND™
65975 |
190 mm |
1175.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10044201
|
BRAND™
65980 |
235 mm |
1390.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Porcelænskonstruktion
- Til brug med glas- eller plastekssikkatorer
- Centralt hul ca. 20 mm dia.
- Små perforeringer ca. 5 mm dia.
Tekniske data
Eksikkatorplade | |
Porcelæn | |
Reservedele og tilbehør |
1 hver | |
Til ekssikkatorer |