Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns støder
Brug disse stødere til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Porcelænsstænger er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
311.00 DKK - 605.00 DKK
Tekniske data
Produkttype støder
Materiale Porcelæn
Type støder
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
12383338
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Haldenwanger™
56/8/glazed
60mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11940897
Dokumentvisning
Haldenwanger™
L 56/4/RAUH
180mm
311.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i en række størrelser
  • Slibeflader er uglaserede
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
støder
Porcelæn
støder
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ Porcelæns støder