Få mere at vide
Potassium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407728
10 g, 10g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som et elektrolyttilskud og til behandling af hypokaliæmi (en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet) med dets farmaceutiske præparat. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1500°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773°C
Farve White
Fysisk form Beads
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC navn potassium chloride
Formel vægt 74.55
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White beads
Tæthed 1.984 g/cm3
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Potassium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis) >