Få mere at vide
Kaliumfosfat dibasisk (fint hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Beskrivelse
Kaliumfosfat dibasisk (fint hvidt krystallinsk pulver)
Dette kaliumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate Dibasic |
Smeltepunkt | 340°C |
Farve | Hvid |
pH | 8.5 to 9.6 |
Fysisk form | Fast stof |
Mængde | 500 g |
Analyseprocentområde | ≥98.0 % |
Merck Index | 15, 7779 |
Formel vægt | 174.18 |
Procent renhed | ≥98.0% |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kaliumfosfat dibasisk (fint hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion