Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen tragte
Til brug med forskellige laboratorieapplikationer
Brand: Hirschmann™ 7750108
438.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klarhed
Tekniske data
150mm | |
220 mm | |
12/Pk. |
Polypropylen | |
95mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Polypropylen tragte > Top diameter: 150 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion