Få mere at vide
Buerkle™ Trykløse LDPE-sprayflasker med håndpumpe med lang levetid
Fremstillet af polypropylen, polyethylen og rustfrit stål. Buerkle™ Trykløs LDPE sprayflasker spray 1,2ml± 0,1 volumen pr. slag. Velegnet til landbrugets pesticider og rengøringsmidler.
Brand:  Buerkle™ 0309-1025
36.68 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11896840
  • 55.60 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mediekontaktende dele PP, PE og rustfrit stål
  • Flaske lavet af LDPE
  • Dyse diameter 0,6 mm
  • Sprayvolumen pr. slag: 1,2ml± 0,1
  • Justerbar spraystråle
  • Temperatur max. 30 °C
  • Funktionen af de enkelte sprøjter testes under fremstillingen
Tekniske data
Tekniske data
250 mL
Patenteret udluftningsventil, håndpumpe med lang levetid
18 mm
Rund
Spray
Industri, laboratorier, produktion, fritid, husholdning og velegnet til pesticider og rengøringsmidler i landbruget
LDPE
30 °C
220 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Flyers
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/07/2025 and 31/08/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Use promotion code 24136 to get amazing savings.
    Promo Code: 24136
    Expires2025-10-26
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Trykløse LDPE-sprayflasker med håndpumpe med lang levetid > Kapacitet: 250mL; Højde: 220 mmH