Learn More
Epredia™ PrintMate™ Slotted Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Brand:  Epredia™ B851090GN
 View more versions of this product
Product Code. 16343996
  • 1020.00 DKK / Pack of 1000
Explore more special offers
Descrizione
Descrizione
Designed for performance and user convenience, PrintMate Slotted Cassettes have been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems. The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time. For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens. The lid catches have been adjusted for ease of use with low opening and closing force, while still giving the security needed while processing.Available in tubes for automatic printing or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slots
4 x 250 cassettes (1000)/cs
Yes
Slotted Cassette
Separate lids included
Reversible
Green
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Epredia™ PrintMate™ Slotted Cassettes > Green, 1000
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato